Tisk…
VWR®, velké stojany H (B)
Dodavatel: VWR Collection
241-0116EA 15050 CZK
241-0116 241-0117
VWR®, velké stojany H (B)
Stojany laboratorní
Litinové stojany 420×400 mm ve tvaru H, lakovaný barvou šedého mramoru s poniklovanou ocelovou podpůrnou tyčí.
  • stojan má nastavitelný podstavec ve tvaru písmene H
  • stojan navržený tak, aby bylo možné stojanovou tyč umístnit do jakékoliv ze tří pozic