Tisk…
VWR®, držák trychtýře
Dodavatel: VWR Collection
241-0105EA 4320 CZK
241-0105 241-0106
VWR®, držák trychtýře
Stojany laboratorní
PP, bílé.
  • svorka z nerezové oceli pro přichycení k tyči o průměru až 12 mm
  • odolné proti kyselinám