Tisk…
Stojany na zkumavky
Dodavatel: Brand
4340000 4340001 4340002 4340011 4340020 4340030 4340032 4340040 4340041 4340042 4340060 4340061 4340062 4341000 4341001 4341002 4341050 4341051 4340031 4341052 4340022 4340021 4340012 4340010
212-0186EA 2110 CZK
212-0186 212-0187 212-0188 212-6358 212-6363 212-6367 212-6369 212-6371 212-6372 212-0190 212-0289 212-0192 212-0193 212-0195 BRND4341001 212-0196 212-6375 212-6376 212-6368 212-6377 212-6365 212-6364 212-6359 212-6357
Stojany na zkumavky
Stojany Tube Racks
PP, barevné.
  • Plněný PP, hustota 1,2 g/cm³, takže nebude plavat ve vodní lázni
  • Provozní teplota −20 až 90 °C
  • Autoklávovatelné (121 °C), (2 bary), příl. DIN EN 285
Univerzální a levné stojany na zkumavky s běžným průměrem. Alfanumerické pozice pro jasnou identifikaci vzorku. Velké mezery mezi pozicemi. Regály jsou dodávány v demontu a lze je bezpečně a trvale sestavit v několika krocích bez nářadí.