Tisk…
VWR®, Stojany na zkumavky
Dodavatel: VWR Collection
525-0192EA 3230 CZK
525-0192 525-0193 525-0194 525-0195
VWR®, Stojany na zkumavky
Stojany Tube Racks
PTFE.
  • výborná chemická odolnost
  • teplotně odolný od −200 do +250 °C
  • nepřilnavý povrch pro snadné čištění
Robustní a inertní prakticky pro všechna činidla s velmi dobrou tepelnou odolností. Vhodný pro použití v kryogenních zařízeních, mrazácích, sušárnách a vysokoteplotních termostatech.