Tisk…
VWR®, Four-Way Racks for Microtubes and Test Tubes
Dodavatel: VWR Collection
525-0952EA 1640 CZK
525-0952 525-1060 525-1061 525-1062 525-1063 525-1064 525-1065
VWR®, Four-Way Racks for Microtubes and Test Tubes
Stojany Tube Racks
PP Stojan na zkumavky se čtyřmi stranami, které mohou být použity nezávisle.
  • Vytvoříte si tak velký stojan, jaký potřebujete, jednoduchým spojením jednotlivých stojanů dohromady
  • Praktické a kompaktní provedení
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká tepelná odolnost
  • Vhodné pro sterilizaci, autoklávu
strana 1: počet otvorů 4x30 mm v průměru pro 50 ml zkumavky
strana 2: počet otvorů 12×17 mm v průměru pro 15 ml zkumavky
strana 3: počet otvorů 32x12 mm v průměru pro 1,5/2,0 ml mikro
strana 4: počet otvorů 32x8 mm v průměru pro 0,5 ml mikrozkumavky