Tisk…
VWR®, Stojany pro centrifugační mikrozkumavky
Dodavatel: VWR Collection
211-0213EA 1740 CZK
211-0213 211-0214 211-0215 211-0216 211-0217 211-0218
VWR®, Stojany pro centrifugační mikrozkumavky
Stojany Tube Racks
PP.
  • vhodné pro zamražování
  • postranní lišty pro bezpečné uchopení
  • očíslované pro snadnou identifikaci vzorků
S 96 (8×12) pozicemi pro 0,5 ml mikrozkumavky nebo 1,5/2,0 ml mikrozkumavky. Kónický tvar otvorů zajišťuje bezpečné umístění mikrozkumavky. Dodávány s víčkem na zacvaknutí, které může rovněž sloužit jako ochranný prvek.
Informace pro objednávání: sadu barevně označených stojanů - jeden stojan od každé barvy: modrá, zelená, růžová, žlutá a oranžová.