Tisk…
VWR®, Stojan pro centrifugační zkumavky
Dodavatel: VWR Collection
525-0741EA 867 CZK
525-0741 211-0197 525-0742
VWR®, Stojan pro centrifugační zkumavky
Stojany Tube Racks
Ocelové, potažené vrstvou epoxidového prášku.
  • žebry pro lepší stabilitu zkumavek
  • velmi dobrá chemická odolnost
Racks for 15 and 50 ml centrifuge tubes and 250 ml centrifuge bottles. Lze je také použít pro ostatní typy zkumavek.