Tisk…
Lahve skleněné na měření hustoty, kalibrované, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
43305 43308 43320 43328 43338
614-0701EA 1440 CZK
614-0701 614-0702 614-0703 614-0704 614-0705
Lahve skleněné na měření hustoty, kalibrované, BLAUBRAND®
Pyknometry
Borosilikátové sklo 3,3, DIN ISO 3507, dle Gay-Lussaca
  • lahev a zátka (s kapilárou) jsou značeny jedinečným identifikačním číslem
  • zahrnut certifikát výrobce
  • referenční teplota: 20 °C
Lahve pro měření hustoty (pyknometry) lze individuálně nastavit. Nominální kapacita je nesmazatelně vyrytá na každé lahvi. Každá lahev je kalibrována s vlastní zátkou. Objem v cm3 je uveden na přesnost 3 desetinných míst.