Tisk…
Špičky filtrační
Dodavatel: Brand
732712 732714 732722 732724 732726 732728 732730 732732 732734 732706 732610 732602 732604 732710 732608 732708 732612 732614 732622 732624 732626 732628 732630 732632 732634 732702 732704 732606
613-2378EA 1480 CZK
613-2378 613-2379 613-2380 613-2381 613-2382 613-2383 613-2384 613-2385 613-2386 613-2375 613-2363 613-2358 613-2359 613-2377 613-2362 613-2376 613-2364 613-2365 613-2366 613-2367 613-2368 613-2369 613-2370 613-2371 613-2372 613-2373 613-2374 613-2361
Špičky filtrační
Špičky pipetovací
Tyto filtrační špičky mají PE filtr, který neobsahuje chemická aditiva a tudíž zabraňuje kontaminaci vzorků. Propustnost je řízena kombinací velikosti pórů a délkou filtru, tudíž aerosoly nemohou dosáhnout na konus pipety. Filtry fungují s konzistentní spolehlivostí. Nicméně, jestliže kapaliny se dostanou až k filtru, projdou velice pomalu. Vzhledem k tomu, že filtr nebobtná, vzorek lze obnovit z filtru jednoduše pomocí funkce pipety "blow-out" nebo odstředěním, pokud je to nutné.
  • vysoce čistý polypropylen, bez obsahu DiHEMDA a oleamidu, který je vyroben bez použití maziv; bez obsahu pigmentů kadmia
  • špičky pipet balené v krabičce neobsahují DNA, RNázu, endotoxiny a ATP, nezávisle na balení
  • stupnice pro rychlou kontrolu objemu
  • sterilní špičky a krabičky jsou vyrobeny výhradně v rámci certifikace kvality BIO-CERT®
  • autoklávovatelné při +121 °C (2 bary), dle DIN EN 285
Špičky jsou testovány na kompatibilitu s pipetami BRAND a jsou vhodné pro použití s většinou běžných výrobců pipet včetně Gilson®, Thermo Scientific Finnpipette®, Eppendorf® a Sartorius.
Bulk packaging in reclosable bags, non sterile
Tips are produced under supervised cleanroom conditions and automatically shrink wrapped in reclosable bags and packaged in cardboard boxes. The batch number is printed on every bag.
TipBox, non sterile and sterile, BIO-CERT®
Tip box with transparent window, hinged and push-on lid (dual function closure) and coloured tip trays, with side panel labelling. Usable with a partially loaded multi channel pipette.
TipRack, non sterile and sterile, BIO-CERT®
Space saving refill unit for TipBox, with an environmentally compatible packaging made of recyclable PET. Compared to the filled TipBoxes, the amount of waste is reduced by 20%. Sterile racks are supplied with a transfer aid that enables simple, contamination-free transfer into a previously sterilised TipBox. All tip-trays are printed on one side with information on the contents.
BIO-CERT®: Tyto špičky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, čistého PP bez činidla uvolňující plísně a dalších aditiv. Všechny šarže jsou testovány na sterilitu (dle ISO 11 137 a požadavků AAMI, SAL je 10⁻⁶) a jsou certifikovány, že neobsahují endotoxiny, DNA, RNázu a ATP. Špičky jsou dodávány s certifikátem analýzy.