Tisk…
Pipety serologické, plná výpusť
Dodavatel: Brand
27109 27107 27113 27115 27112
612-0842EA 292 CZK
612-0842 612-0841 612-0844 612-0845 612-0843
Pipety serologické, plná výpusť
Pipety Pipety serologické
AR-Glas®.
  • kalibrovány pro 'Ex'
  • stupnice a nápisy v ETERNA hnědé barvě, krátké rysky
  • s bavlněnou zátkou na horním konci
Špička Ø: 2 mm pro 1 a 2 ml pipety; 3 mm pro 5, 10 a 25 ml pipety.