Tisk…
VWR®, Stojany na pipety
Dodavatel: VWR Collection
631-0723EA 2280 CZK
631-0723 631-0724 631-0725
VWR®, Stojany na pipety
Stojany na pipety
Stojany na pipety vyrobené z průhledného akrylu.
  • stojan se třemi, čtyřmi nebo šesti pozicemi, vhodný pro většinu mikropipet
  • šířka vrchního žlábku: 25 mm
  • šířka spodního žlábku: 20 mm