Tisk…
VWR®, Balónky pipetovací, Standard/Universal/Flip
Dodavatel: VWR Collection
612-1930EA 602 CZK
612-1930 612-2008 612-1931 612-2004 612-1920 612-1947
VWR®, Balónky pipetovací, Standard/Universal/Flip
Pipety Balónky pipetovací
Přírodní pryž.
  • Pro měření a pro volumetrické pipety do 10 ml (standardní) nebo 100 ml (univerzální/flip)
  • Standardní/univerzální: Tři ventilační ventily
  • Překlopení: Pouze dva ovládací body pro snadnější použití (uvolnění probíhá přes automatický odnímatelný ventil)