Tisk…
Nástavec pipety, makro
Dodavatel: Brand
26200 26201 26202 26203
612-1900EA 1950 CZK
612-1900 612-1935 612-1932 612-1933
Nástavec pipety, makro
Pipety Nástavce pipetovací
Nástavec makropipety pro skleněné a plastové pipety 0,1 až 200 ml.
  • Kónický silikonový adaptér nabízí bezpečné uchycení pro různé průměry
  • Ventilový systém umožňuje snadné stlačení měchu
  • Odpružená páka umožňuje citlivé plnění a výdej kapalin
  • Meniskus je snadno nastavitelný
  • Plně autoklávovatelné při 121 °C (2 bary)
Každý nástavec pipety je dodáván s 3 μm náhradním membránovým filtrem.