Tisk…
VWR®, Pipety Pasteurovy
Dodavatel: VWR Collection
612-1702EA 820 CZK
612-1702 612-1701 612-1798 612-1799 612-3849 612-3850 612-3860 612-3861
VWR®, Pipety Pasteurovy
Pipety Pipety Pasteurovy
Sodno-draselné sklo, jednorázové
  • nesterilní
  • automatický proces výroby zajišťuje naprostou shodnost výrobků
  • zúžený horní otvor pro vatovou ucpávku
  • průměr vrchní části: 7,1 mm, tloušťka stěny: 0,53 mm, vnější Ø: 1,5 mm