Tisk…
Mikropipety, intraMARK, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
708709 708728
612-1403EA 1010 CZK
612-1403 612-1406
Mikropipety, intraMARK, BLAUBRAND®
Pipety Mikrokapiláry
Skleněné, s ryskou, jednorázové.
  • kalibrované na 'In', obsahují uvedený objem, když je plněna z jednoho konce k rysce
  • barevný kód dle ISO pro jednoznačnou identifikaci
  • DE-M značení pro objemy ≥5 µl
Přesnost ≤±0,25%; Reprodukovatelnost ≤0,5% (kromě pro 612-1401: Přesnost ≤±0,30%; Reprodukovatelnost ≤0,6%).
DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Upozornení: DE-M značení pouze pro 5 µl.