Tisk…
Pipety dělené, BLAUBRAND®, typ 2, třída AS, plná výpusť
Dodavatel: Brand
27816 27817 27818 27819 27820 27821 27822 27823 27824 27825 27826 27827 27828 27829
612-3151EA 301 CZK
612-3151 612-3152 612-3153 612-3154 612-3156 612-3157 612-3158 612-3159 612-3161 612-3162 612-3663 612-3664 612-3666 612-4758
Pipety dělené, BLAUBRAND®, typ 2, třída AS, plná výpusť
Pipety Pipety graduované
AR-Glas®.
  • kalibrace na (TD, Ex); Typ 2: nominální objem na vrcholu
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu
  • doba čekání 5 sekund
  • včetně jednoho certifikátu šarže
  • na žádost též k dipozici s certifikátem, certifikát dle USP nebo kalibračním certifikát DAkks
DIN EN ISO 835
Délka: 360 mm ±10 mm kromě pro 25 a 50 ml pipety: 450 mm ±10 mm
Certifikace: DIN EN ISO 835. Značení DE-M.
Upozornení: * With cotton plug end
** In addition to the ISO range
*** In addition to the ISO range, no DE-M marking