Tisk…
Pipety dělené, BLAUBRAND®, typ 1, třída AS, částená výpusť
Dodavatel: Brand
27721 27722 27724 27725 27727 27731 27729
612-2720EA 301 CZK
612-2720 612-2721 612-2722 612-3662 612-2723 612-2725 612-2724
Pipety dělené, BLAUBRAND®, typ 1, třída AS, částená výpusť
Pipety Pipety graduované
AR-Glas®.
  • kalibrace na (TD, Ex); Typ 1: nula na vrcholu
  • značky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu
  • včetně certifikátu šarže
  • na vyžádání též k dispozici s jednotlivými certifikáty, certifikátem dle USP nebo kalibračním certifikátem DAkks
  • pouze značené pipety (*) jsou vhodné pro bavlněné ucpávky
DIN EN ISO 835
Délka: 360 mm ±10 mm kromě 25 ml pipety: 450 mm ±10 mm.
Certifikace: DIN EN ISO 835. Značení DE-M.