Tisk…
Pipety dělené, SILBERBRAND ETERNA, typ 3, třída B, úplná výpusť
Dodavatel: Brand
27070 27072 27073 27075 27076 27077 27078 27079
612-1145EA 181 CZK
612-1145 612-1148 612-1149 612-1152 612-1153 612-1154 612-1155 612-1156
Pipety dělené, SILBERBRAND ETERNA, typ 3, třída B, úplná výpusť
Pipety Pipety graduované
AR-Glas®.
  • kalibrace na (TD, Ex)
  • rysky a nápisy v hnědé barvě ETERNA
  • označené pipety (*) vhodné pro bavlněné ucpávky
DIN EN ISO 835
Délka: 360 ±10 mm kromě pro 25 ml pipety: 450 ±10 mm.
Certifikace: DIN EN ISO 835.