Tisk…
Pipety dělené, BLAUBRAND® ETERNA, typ 3, třída AS, celková výpusť
Dodavatel: Brand
28405 28406 28409 28411 28412 28413 28414 28415 27316 27319
612-1124EA 301 CZK
612-1124 612-1125 612-1129 612-1132 612-1133 612-1134 612-1135 612-1136 612-1126 612-1130
Pipety dělené, BLAUBRAND® ETERNA, typ 3, třída AS, celková výpusť
Pipety Pipety graduované
AR-Glas®.
  • kalibrace na (TD, Ex); typ 3: nula na vrcholu
  • rysky a nápisy v hnědé barvě ETERNA
  • doba čekání 5 sekund
  • včetně jednoho certifikátu šarže
  • na vyžádání též k dispozici s certifikátem výrobce, certifikátem dle USP nebo kalibračním certifikátem DAkks
DIN EN ISO 835
Délka: 360 mm ±10 mm kromě pro 25 ml pipety: 450 mm ±10 mm.
Certifikace: DIN EN ISO 835. Značení DE-M.
Upozornení: * S bavlněnou ucpávkou na konci