Tisk…
Pipety dělené, BLAUBRAND®, typ 3, třída AS, plná výpusť
Dodavatel: Brand
27306 27309 27705 27706 27707 27709 27710 27711 27712 27714 27715 27716 27708 27713
612-1106EA 279 CZK
612-1106 612-1110 612-1104 612-1105 612-1107 612-1109 612-1111 612-1112 612-1113 612-1115 612-1116 612-1117 612-1108 612-1114
Pipety dělené, BLAUBRAND®, typ 3, třída AS, plná výpusť
Pipety Pipety graduované
AR-Glas®.
  • kalibrace na (TD, Ex); typ 3: Nula na vrcholu
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním modré smaltu
  • doba čekání 5 sekund
  • včetně jednoho certifikátu šarže
  • na vyžádání též k dispozici s certifikátem výrobce, certifikátem dle USP nebo kalibračním certifikátem DAkks
DIN EN ISO 835
Délka: 360 ±10 mm kromě pro 25 and 50 ml pipety: 450 ±10 mm
Certifikace: DIN EN ISO 835. Značení DE-M.
Upozornení: *S bavlněnou ucpávkou na konci
** navíc k ISO rozsahu
*** navíc k ISO rozsahu, bez DE-M značení