Tisk…
Pipety nedělené BLAUBRAND®, 2 rysky, třída AS
Dodavatel: Brand
29721 29722 29723 29725 29727 29732 29733 29734 29735 29738
612-2726EA 344 CZK
612-2726 612-2727 612-2728 612-2729 612-2730 612-2731 612-4759 612-2732 612-2733 612-2734
Pipety nedělené BLAUBRAND®, 2 rysky, třída AS
Pipety Pipety nedělené
AR-Glas®.
  • kalibrace na dodat (TD, Ex)
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním modrém smaltu
  • včetně jednoho certifikátu šarže
DIN EN ISO 648
Certifikace: DIN EN ISO 648; značení DE-M