Tisk…
Pipety nedělené, BLAUBRAND®, 1 ryska, třída AS
Dodavatel: Brand
29701 29702 29703 29704 29705 29706 29707 29708 29709 29710 29711 29712 29713 29714 29715 29716 29717 29718 29719
612-1201EA 288 CZK
612-1201 612-1202 612-1203 612-1204 612-1205 612-1206 612-1207 612-1208 612-1209 612-1210 612-1211 612-1212 612-1213 612-1214 612-1215 612-1216 612-1217 612-1218 612-1219
Pipety nedělené, BLAUBRAND®, 1 ryska, třída AS
Pipety Pipety nedělené
AR-Glas®.
  • kalibrace na (TD, Ex)
  • rysky a nápisy v modrém smaltu
  • čekací doba 5 sekund
  • s certifikátem šarže
  • na žádost též k dispozici s certifikátem výrobce nebo kalibračním certifikátem DAkkS
  • též k dispozici jako samostatná verze USP
DIN EN ISO 648
Certifikace: DIN EN ISO 648; DE-M marking.