Tisk…
Systémy mopů, Edgeless®
Dodavatel: CONTEC
EL-MOP EL-MOPIR 2646F
115-0174EA 1380 CZK
115-0174 CONTEL-MOPIR CONT2646F
Systémy mopů, Edgeless®
Mopy
Určeno pro mokré stírání v kontrolovaných prostředích a čistých prostorách, kde účinně čistí a zbavuje prostory zbytečné vlhkosti. Ideální pro použití ve sterilním prostředí. Hlavy mopů jsou sestrojeny z kontinuálních vláken 100% tkaného polyesteru, jehož vlákna uzavřou kapalinu pro maximální savost.
  • Hlavy mopu neobsahují žádné celulózové nečistoty
  • Nerezové vědro, ždímací lis a vložka maximalizují ždímací tlak a účinnost
  • Všechny součásti systému a kbelíky jsou kompatibilní s gama sterilizací, ETO a sterilizací v autoklávu
Hlavy mopů se perou a balí v čisté místnosti ISO třídy 4 (FED-STD-209E třída 10/M2.5).
Informace pro objednávání: Každá jednotlivá součást systému musí být objednána zvlášť. Systémy s plastovými kbelíky zahrnují vozíky, kbelíky, ždímací mechanismus a kolečka. Systémy s nerezovými kbelíky zahrnují vozíky, kbelíky, ždímací mechanismus a kolečka.