Tisk…
Hladké návleky na mop TechniCloth®
Dodavatel: Texwipe
TX627C TX630
115-0480EA 2720 CZK
115-0480 TEXWTX630
Hladké návleky na mop TechniCloth®
Mopy
Návleky na mop (ISO Class 3-8) k čištění a dekontaminaci podlah.
  • vyrobeny bez chemických pojiv nebo přísad
  • netkané, ekonomický polyester/celulóza pro čištění a odstranění reziduí
  • chemicky odolné, odolné k běžným čistícím a dezinfekčním roztokům.