Tisk…
Mop, AlphaMop™, PE
Dodavatel: Texwipe
TX7108 TX7118 TX7026 STX7118 TX7118M TX7118F TX7108H TX7123 STX7118M
129-0180EA 3540 CZK
129-0180 129-0181 141-0249 141-1048 141-1060 141-1059 141-1057 141-1064 141-1049
Mop, AlphaMop™, PE
Mopy
Ideální pro čištění stropů, stěn, podlah a dalších rovných ploch v s klasifikovanou třídou čistoty. Vyměnitelná, pratelná polyesterové hlavice pasuje k hladké pěnové otočné podložce a je připevněná k laminátovému držadlu. Vyměnitelná pěnová vložka zajišťuje to, že polyesterová hlava se přizpůsobí zdrsněné podlaze a dalším povrchům, zároveň odolává korozi a oděru. Lehké, odolné laminátové držadlo poskytuje uživateli perfektní ovládání otočné hlavice.
  • lehký mop udržuje velmi nízkou tvorbu částic a extrahovatelných látek
  • mop lze sterilizovat
  • návleky na