Tisk…
VWR®, Mopy čisticí pro čisté prostory
Dodavatel: VWR Collection
129-0147EA 15230 CZK
129-0147 129-0148 129-0149
VWR®, Mopy čisticí pro čisté prostory
Mopy
Jednotlivé třásně mopu jsou vyrobeny ze 100% polyesteru. Dvojitě baleny pro použití v čistých prostorech. Dobrá chemická absorpce. Ideální při použití s čisticím prostředkem na podlahy pro čisté prostory.
  • Sterilní hadicový pletený mop, 129-0148, má úroveň záruky sterility 10⁻⁶
  • Žebrovaný hadicový úpletový mop nabízí nejlepší sorbanci s chemikáliemi
Vhodné pro použití v prostorách ISO 4, třída 10, M2.5 nebo nižší.