Tisk…
VWR®, Systémy pro úklid čistých prostor
Dodavatel: VWR Collection
129-2500EA 16830 CZK
129-2500 129-2502 129-2506 129-2508
VWR®, Systémy pro úklid čistých prostor
Mopy
Systémy lze použít bez ždímacího zařízení. Jsou zejména vhodné pro aplikaci dezinfekčních přípravků na podlahy, zdi a stropy. Nová pěna vysokého standardu pro čisté prostory umožňuje nanášení kapaliny s vynikajícím a trvalým výsledkem.
  • autoklávovatelné, odolné proti gama záření a ETO
  • Odolává nejrozšířenějším dezinfekčním a čisticím prostředkům
  • Houby vyrobené z laminovaného polyesteru pro absorpci tekutin a vysoce jemnou dezinfekci
  • náhradní pěnové hlavy mopu jsou dostupné s klipsy z nerezové oceli nebo pozinkované oceli