Tisk…
VWR® PurSPONGE, Hlavy mopu, čisté prostory
Dodavatel: VWR Collection
129-0048EA 23320 CZK
129-0048 129-0051 129-0052 129-0053 129-0054 129-2504
VWR® PurSPONGE, Hlavy mopu, čisté prostory
Mopy
Vhodné pro mokré stírání ve sterilních a čistých prostorách. Z jednoho dílu, vyrobeno z velice savého polyurethanu. Potažené hlavy mopu jsou velice praktické při dezinfekci hrubých nebo ostrých předmětů a zároveň jsou schopny pojmout velké množství kapaliny.
  • Models available for use with Perfex or Roll-O-Matic® handles
  • Perfex model made from PU (on PE base), coated or uncoated. Roll-O-Matic® model made from highly absorbent PU sponge with clamp, available with or without coating
Modely k dispozici pro rukojeti Perfex nebo Roll-O-Matic®:
-Perfex model vyrobený z PU (na bázi PE), potažený nebo nepotažený
-Model Roll-O-Matic® vyrobený z vysoce absorbentní PU houbičky se svěrkou, dodávaný s povlakem nebo bez něj
Informace pro objednávání: Tyče pro Perfex nebo Roll-O-Matic® nejsou součástí dodávky. Musí být objednány zvlášť.