Tisk…
VWR® Sklíčka krycí, Náměstí
Dodavatel: VWR Collection
631-0124EA 922 CZK
631-0124 631-0121 631-0125 631-0120 631-0126 631-0127 631-0879
VWR® Sklíčka krycí, Náměstí
Sklíčka krycí
Vyrobeno z čistě bílého hydrolytického skla třídy 1.
  • bez kazů a bublin
  • čištěná a leštěná
  • Čiré bílé sklo, hydrolytická třída 1
Balení: Sklíčka jsou balená v plastových krabičkách opatřených víčkem s panty.