Tisk…
VWR®, Obdélníková Sklíčka krycí
Dodavatel: VWR Collection
631-1569EA 2260 CZK
631-1569 631-1572 631-1573 631-1574 631-1575
VWR®, Obdélníková Sklíčka krycí
Sklíčka krycí
Sklíčka jsou vhodná pro diagnostické aplikace.
  • Vyrobeno z čistě bílého hydrolytického skla třídy 1
Thickness: 0.13 - 0.16 mm
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Balení: v dávkovacích krabičkách se samostatným víčkem.