Tisk…
VWR®, Sklíčka mikroskopická
Dodavatel: VWR Collection
631-1550EA 169 CZK
631-1550 631-1551 631-1552 631-1553
VWR®, Sklíčka mikroskopická
Sklíčka mikroskopická a krycí Sklíčka mikroskopická
  • Průhledné bílé sklo
  • Řezané nebo broušené okraje
  • Mohou být čirá nebo matovaná
W×D×H: 76×26×1 mm