Tisk…
PCR destičky pro qPCR, 24-jamkové a 48-jamkové
Dodavatel: Brand
781411 781415 781412 781416
731-0014EA 2200 CZK
731-0014 731-0015 731-0165 731-0166
PCR destičky pro qPCR, 24-jamkové a 48-jamkové
Mikrodestičky Destičky pro PCR
PP, bez lemu. Vyrobeny v čistých prostorech z čistých, vysoce kvalitních materiálů (bez přísad). Tyto PCR destičky jsou vhodné pro použití s většinou komerčně dostupných termocyklerů.
  • ultra-tenkostěnný design k usnadnění konstantního, rychlého a přesného přenosu tepla
  • hladký vnitřek nádobky minimalizuje vaznost enzymů a nukleových kyselin na stěny
  • alfanumerické kódování reliéfní a ražené v modré barvě
  • zvýšené okraje jamek chrání proti křížové kontaminaci a poskytují utěsnění v kombinaci s odpovídající těsnící rohoží
  • bez obsahu DNazy, DNA a RNazy
  • autoklávovatelné při 121 °C (2 bary), dle DIN EN 285