Tisk…
VWR®, Destičky PCR, 96jamkové
Dodavatel: VWR Collection
732-2389EA 7810 CZK
732-2389 732-2390 732-2386 732-2387 732-2388 732-3388 732-3389 732-3390 732-3387
VWR®, Destičky PCR, 96jamkové
Mikrodestičky Destičky pro PCR
PP. PCR destičky jsou kompatibilní s většinou termocyklerů.
  • Hladké, tenké, jednotné stěny studny zajišťují přesný přenos tepla
  • Desky jsou tenké a pružné
  • Certifikováno bez DNázy, RNázy a lidské genomové DNA
  • Tištěné alfanumerické označení a oříznutý roh zjednodušují orientaci destičky a identifikaci vzorku
Working capacity: 200 µl