Tisk…
Destičky s hlubokými jamkami a krycí fólie
Dodavatel: Brand
701350 701354 701352 701346 701355 701340 701342 701353
391-5704EA 3410 CZK
391-5704 391-5705 391-0159 391-0158 391-5712 738-1001 738-0189 BRND701353
Destičky s hlubokými jamkami a krycí fólie
Mikrodestičky Destičky s hlubokými jamkami
PP nebo PS, nesterilní. Navrženy pro široké rozpětí aplikací, jako je vysoce výkonný skrýning, buněčné a tkáňové kultury, řádové ředění, přenos činidel a skladování vzorků při −80 °C (PP) nebo −20 °C (PS). Hluboké jamky destiček jsou vyrobeny dle normy ANSI/SLAS formátu 1 a 4 a jsou stohovatelné pro snadné skladování.
  • PP pro vysokou chemickou odolnost, např. proti DMSO, fenolu, chloroformu
  • Autoklávovatelné při 121 °C (2 bary) podle DIN EN 285 (pouze PP desky)
  • Kulaté jamky umožňují optimální promíchání a regeneraci vzorků
  • Alfanumerické kódování a odříznutý roh zjednodušují identifikaci a orientaci vzorku
  • Lze použít s vícekanálovými pipetami a automatickými systémy pro manipulaci s kapalinami od všech předních výrobců
  • Bez DNA, DNázy a RNázy (kromě nízkoprofilové destičky, která není testována)