Tisk…
Válce odměrné, SILBERBRAND ETERNA
Dodavatel: Brand
42062 42064 42038 42048 42054 42028 42008 42020
612-5116EA 1680 CZK
612-5116 612-5117 612-5099 612-5100 612-5115 612-5098 612-5096 612-5097
Válce odměrné, SILBERBRAND ETERNA
Válce Measuring Cylinders
Borosilikátové sklo 3,3, nízké, třída B.
  • kalibrace na (TC, In)
  • šestihranná základna, výlevka
  • rysky a nápisy v hnědé barvě ETERNA, krátké značky stupnice
DIN  EN ISO 4788
Certifikace: DIN  EN ISO 4788