Tisk…
Odměrné válce, vysoký tvar, třída B, PP
Dodavatel: Brand
34808 34820 34828 34838 34848 34854 34862 34864 35008 35020 35028 35038 35048 35054 35062 35064
612-4358EA 163 CZK
612-4358 612-4359 612-4360 612-4361 612-4362 612-4363 612-4364 612-4365 612-4641 612-4642 612-4643 612-4644 612-4645 612-4646 612-4647 612-4648
Odměrné válce, vysoký tvar, třída B, PP
Válce Válce odměrné
PP, velmi průsvitné, vysoké, třída B.
  • kalibrace na (TC, In)
  • s modrou tištěnou stupnicí nebo reliéfní stupnicí
  • expozice teplotám až 80 °C nezpůsobí trvalé překročení tolerančních mezí; je doporučena teplota čištění nižší než 60 °C k zachování značek a nápisů
DIN 12 681 / ISO 6706