Tisk…
Válce odměrné, SILBERBRAND ETERNA
Dodavatel: Brand
31962 31964 31920 31905 31908 31928 31938 31948 31954
612-5014EA 1840 CZK
612-5014 612-4218 612-5003 612-5000 612-5002 612-5004 612-5011 612-5012 612-5013
Válce odměrné, SILBERBRAND ETERNA
Válce Measuring Cylinders
Borosilikátové sklo 3.3, vysoké, třída B.
  • kalibrace na (TC, In)
  • šestihranná základna, výlevka
  • krátké značky na stupnici
  • značky a nápisy v hnědé barvě ETERNA
DIN EN ISO 4788
Certifikace: DIN EN ISO 4788.