Tisk…
Odměrné válce, vysoký tvar, třída A, PMP
Dodavatel: Brand
35162 35164 35138 35108 35120 35128 35148 35154 DAKKS35148 935148 935154 935162 935164 935128 935138
612-4323EA 1420 CZK
612-4323 612-4324 612-4175 612-4174 612-4173 612-4172 612-4171 612-4170 BRNDDAKKS35148 BRND935148 BRND935154 BRND935162 BRND935164 BRND935128 BRND935138
Odměrné válce, vysoký tvar, třída A, PMP
Válce Válce odměrné
PMP, průsvitné, vysoké, třída A, certifikát konformity.
  • kalibrace na (TC, In)
  • s modrou tištěnou stupnicí
  • expozice teplotám až 121 °C nezpůsobí trvalé překročení mezí tolerance
  • je doporučena teplota čištění nižší než 60 °C pro zachování značek a nápisů
DIN 12 681 / ISO 6706
Certifikace: DIN 12 681 / ISO 6706
Informace pro objednávání: Dodávány s certifikátem šarže. Válce odměrné jsou též k dispozici na vyžádání s certifikátem výrobce, certifikátem dle USP nebo kalibračním certifikátem DAkkS.