Tisk…
Válce odměrné mísící, SILBERBRAND ETERNA
Dodavatel: Brand
33962 33908 33920 33928 33938 33948 33954
612-5044EA 2960 CZK
612-5044 612-5038 612-5039 612-5040 612-5041 612-5042 612-5043
Válce odměrné mísící, SILBERBRAND ETERNA
Válce Measuring Cylinders
Borosilikátové sklo 3.3, třída B.
  • kalibrace na (TC, In)
  • šestihranná skleněná základna, zátka PP (kromě pro 612-5043 a 612-5044 - osmiúhelníková PE zátka)
  • stupnice ve jantarově barvě ETERNA
* Výška bez zátky.
Certifikace: DIN EN ISO 4788