Tisk…
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Dodavatel: VWR Collection
612-4401EA 2150 CZK
612-4401 612-4402 612-4403 612-4404 612-4405 612-4406 612-4407
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Válce Válce odměrné
PP, průhledné, vysoké, autoklávovatelné, třída B.
  • prolisovaná stupnice s kroužky s modrým přetiskem
  • velký šestiúhelníkový podstavec pro lepší stabilitu
  • nálevka bez odkapu
  • autoklávovatelné při teplotě 121°C po dobu 20 minut
Nesmáčivé vlastnosti povrchu zajišťují dobrý přenos tekutin bez zbytečných ztrát. Množství naměřené kapaliny je stejné, jako množství, které je z válce vylito.
DIN 12681, ISO 6706
Certifikace: DIN 12681, ISO 6706