Tisk…
Diskové filtry částic řady 2000 pro masky, řada 6000/7000/7500
Dodavatel: 3M
2125 2128 2135 2138 2128UK
111-0069EA 4720 CZK
111-0069 111-0070 111-0055 111-0056 111-2181
Diskové filtry částic řady 2000 pro masky, řada 6000/7000/7500
Respirators Polomasky filtrační opakovatelně použitelné Filtry pro masky
Tyto filtry pro masky jsou lehké, pohodlné a poskytují spolehlivou ochrana před částicemi. Při používání masek řady 3M™ 6000 je vyžadován adaptér 3M™ 502.
  • nízký odpor při dýchání
  • zajišťuje velmi široké zorné pole
  • upínací bajonetový systém zajišťuje přesné a bezpečné uzavření
EN 143
Certifikace: EN 143