Tisk…
VWR® FFP2, Respirátory na filtraci částic, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
113-0645EA 1230 CZK
113-0645 113-0646
VWR® FFP2, Respirátory na filtraci částic, jednorázové
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační, jednorázové Polomasky k filtraci částic
Respirátory zajišťují ochranu před částicemi, prachem a aerosoly. Lze je použít k ochraně před netoxickými nebo slabě toxickými pevnými částicemi a kapalnými aerosoly.
  • dýchací ventil je vybaven speciálním "motýlkovým" uzávěrem
  • velmi lehké
  • bez latexu a PVC
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Certifikace: EN 149:2001+A1:2009
Upozornení: * univerzální velikost