Tisk…
Celoobličejové masky, 6000, 3M
Dodavatel: 3M
6700S 6800M 6900L
113-0244EA 7820 CZK
113-0244 111-0206 111-0207
Celoobličejové masky, 6000, 3M
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační opakovatelně použitelné Masky celoobličejové
Lehká celoobličejová maska pro maximální pohodlí. Masky zahrnují jemný, hypoalergení materiál a střední výdechový ventil.
  • Používá řadu 6000/2000 bajonetových filtrů
  • Velké čočky s vrstvou proti poškrábání poskytují vynikající viditelnost s širokým zorným polem
  • Výdechový ventil Cool Flow® je navržen tak, aby usnadnil dýchání a pomohl snížit nárůst teploty a vlhkosti v obličeji
  • Nízkoúdržbový respirátor: Může být rozebrán, vyčištěn a několikrát opakovaně použit
  • Nejsou třeba náhradní díly kromě filtrů a kazet
Hmotnost: 400 g
EN 136
Weight: 400 g
Certifikace: EN 136
Informace pro objednávání: Dodávány bez filtrů, ty se prodávají zvlášť.