Tisk…
Polomasky, série 6000 a 7000
Dodavatel: 3M
6100S 6200M 6300L 7501 7502 7503 6212M 6223M 7523M
111-0061EA 1190 CZK
111-0061 111-0062 111-0063 111-0065 111-0066 111-0067 111-0465 111-0466 111-2197
Polomasky, série 6000 a 7000
Polomasky a filtrační respirátory Polomasky filtrační opakovatelně použitelné Polomasky
Opakovaně použitelný, lehký a pohodlný při nošení. Měkký, hypoalergenní materiál obličeje a centrální výdechový ventil.
  • Používá řadu 6000/2000 bajonetových filtrů
  • Nízkoúdržbový respirátor může být rozebrán, vyčištěn a opakovaně použit několikrát
  • Bez potřeby náhradních filtrů kromě filtrů a kazet
EN 140
Certifikace: EN 140
Informace pro objednávání: Dodávána bez filtrů, které jsou prodávány zvlášť (kromě 111-0465, 111-0466).