Tisk…
VWR®, Příslušenství pro zvedáky
Dodavatel: VWR Collection
245-0014EA 7900 CZK
245-0014 245-0015 245-0016 245-0017 245-0018 245-0019 245-0020 245-0021
VWR®, Příslušenství pro zvedáky
Zvedáky laboratorní
Rozšiřující panely: Hliník, anodizovaný šedý/černý. Rozšiřuje pracovní plochu zvedáku.
Podstavce stojanu: Hliník, anodizovaný šedý/černý. Pro zajištění podpory zvedáku.
Podpůrné tyče stojanu: Hliník, anodizovaný žlutý. Podpůrnou tyč Ø12×650 mm lze použít pouze ve spojení se dvěma rozšiřujícími panely 245-0017.
Upínač stojanu: Hliník, anodizovaný. Pro upevnění laboratorních stojanů k tyčím stojanu, apod.
Aluminium, anodised yellow. Can only be used in conjunction with the two extension panels 245-0017, 650 mm long, 12 mm diameter.