Tisk…
Hustoměry na minerální oleje
Dodavatel: GERING
0429WG 0431WG 0428WG 0430WG 0432WG
614-0429EA 0 CZK
614-0429 614-0431 614-0428 614-0430 614-0432
Hustoměry na minerální oleje
Hydrometry
Hydrometer for mineral oils with thermometer contained within the stem.
  • Calibration temperature: 15 °C