Tisk…
Chladu odolné rukavice Cryo-Gloves®
Dodavatel: TEMPSHIELD
EBL EBLWP EBM EBMWP EBXL EBXLWP MAL MALWP MAM MAMWP MAS MASWP MAXL MAXLWP SHL SHLWP SHM SHMWP SHS SHXL SHXLWP WRL WRLWP WRM WRMWP WRS WRSWP WRXL WRXLWP SHSWP EBSWP EBS MAXXLWP
112-2700EA 5790 CZK
112-2700 112-2701 112-2702 112-2703 112-2704 112-9000 112-0343 112-2706 112-2707 112-2708 112-2709 112-9001 112-2710 112-2711 112-2712 112-2713 112-2714 112-2715 112-0530 112-2716 112-2717 112-2718 112-2719 112-2720 112-2721 112-2722 112-2723 112-9002 112-2724 112-0531 112-0529 112-0528 TEMPMAXXLWP
Chladu odolné rukavice Cryo-Gloves®
Rukavice
These hand-specific gloves protect hands and arms against the hazards of working in and with ultra-cold temperatures down to –196 °C. Lightweight, breathable, and comfortable, they provide protection from liquid splashes and cryogenic temperatures but are not safe for immersion in cryogenic liquids.
  • Provide warmth while retaining flexibility even after prolonged exposure to cryogenic atmospheres
  • Cryo-Gloves® allow sufficient dexterity to handle small objects and controls
  • Inner cuffs (except for the wrist length models) contain a single layer of insulation material, a scrim backing and a nylon taffeta lining
  • Wrist length models feature a knitted cuff, all other models feature a gauntlet cuff
  • Sewn construction
Cryo-Gloves® jsou nabízeny ve třech provedeních:
Voděodolné: Tyto rukavice mají vnější část z nylonové tkaniny Taslan® doplněné na vnitřní straně voděodolnou prodyšnou membránou, vnitřní izolovaná část rukavice je složená ze tří vrstev (netkaný syntetický izolační materiál + podšívka).
Vodotěsné: Tyto rukavice mají shodné provedení s voděodolnými rukavicemi, navíc však obsahují bezešvou, prodyšnou a vodovzdornou podšívku.
Industrial: A rugged, abrasion resistant outer shell and a thin, seamless 100% waterproof liner provide extra protection from cryogenic splashes and an excellent grip for heavy-duty applications.
EN 388, EN 511, Cat. III
Certifikace: EN 388, EN 511, kat. III