Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 79-700
Dodavatel: Ansell
79-700/10 79-700/11 79-700/7 79-700/8 79-700/9
ANSE79-700/10EA 948 CZK
ANSE79-700/10 ANSE79-700/11 ANSE79-700/7 ANSE79-700/8 ANSE79-700/9
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 79-700
Rukavice
Tyto nitrilové rukavice jsou speciálně navrženy tak, aby poskytovaly vynikající pohodlí, pružnost a dobrou chemickou odolnost.
  • Extrémně tenké a měkké rukavice, které jsou určeny na jedno použití
  • Specifický vzor ve tvaru kosočtverců zvyšuje přilnavost
  • Nechlorovaný vnější povrch pomáhá posílit úchop
  • Technologie Ansell Moisture Management Technology™: nižší tendence k prosakování (dokonce až o 50% nižší) ve srovnání s tradičními rukavicemi z bavlněného vlákna
Technologie Aquadri™ (Ansell Moisture Management Technology™) poskytuje těmto znovu použitelným rukavicím vynikající schopnost absorbovat vlhkost a udržuje ruce suché po dlouhou dobu. Nitril je ideální pro zajištění dobrých mechanických a chemických vlastností, zejména v prostředí, kde jsou přítomny chemikálie na bázi hydrouhlíku, oleje a tuky.
Thickness: 0,225 mm
Colour: Blue
EN 374, EN 388 (1001), EN 421, EN 1149; Cat. III; AQL 0.65
Food contact approved
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (1001A), EN 421; Cat. III
Schváleny ke kontaktu s potravinami