Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 29-500
Dodavatel: ANSELL HEALTH CARE
29-500/11 29-500/7 29-500/8 29-500/9 29-500/10
112-1373EA 158 CZK
112-1373 112-1369 112-2308 112-2309 112-2310
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 29-500
Rukavice
Tyto anatomicky tvarované rukavice poskytují průměrnou ochranu proti chemikáliím, např. kyselinám, žíravinám, alkoholům a mnoha rozpouštědlům.
  • Mimořádná flexibilita pro nižší namáhání rukou
  • Ideální pro použití v chladných podmínkách, neopren si zachovává svou vynikající pružnost.
  • Podšívka z čisté bavlny: Měkké, pohodlné a savé
Ideální pro použití v zemědělství, chemickém průmyslu, při čištění, v oblasti údržby, při rafinaci ropy a benzínu.
Thickness: 0,75 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), EN 388 (3121); Cat. III; AQL 0.65
Certifikace: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A); Cat. III; AQL 0.65