Tisk…
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 87-950 / 87-955
Dodavatel: Ansell
87-955/10.5-11 87-955/7.5-8
112-0309EA 0 CZK
112-0309 112-0311
Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 87-950 / 87-955
Rukavice
Tyto latexové, chlorované rukavice s bavlněnou podšívkou a vysokou absorpcí potu se pohodlně nosí a jsou opatřeny reliéfní povrchovou úpravou ve tvaru kosočtverců pro lepší přilnavost.
  • Vynikající odolnost vůči mechanickému poškození a zvýšená ochrana proti chemikáliím
  • Extrémně vysoká odolnost vůči řadě ketonů, solí, čisticích prostředků, alkoholů, zásad a tuků
  • Chlorované: Pro lepší přilnavost a zvýšenou chemickou odolnost
Vhodné pro manipulaci s těžkými břemeny, zpracování chemikálií a benzínu a pro činnosti související s údržbou.
Certifikace: EN ISO 374-1 Type A (AKLOPS), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 388:2016 (X121X); Cat. III